Fortfahren mit
SML1968
Phentermin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride, α-Benzylisopropylamine hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-phenylethylamine hydrochloride, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-amine hydrochloride, 2-Phenyl-tert-butylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
214-821-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, USDEA Schedule IV, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
InChI key
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Phentermine is a sympathomimetic that releases norepinephrine and epinephrine in CNS and periphery reducing hunger. Similarly to other amphetamines, phentermine potently inhibits DA and 5-HT uptake.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phentermin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)