Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 111.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 450.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27ClO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
InChI key
HDTYUHNZRYZEEB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EPI-001 is a specific inhibitor of the AR (androgen receptor) without inhibiting PR or GR transcriptional activities.
EPI-001 is a specific inhibitor of the AR (androgen receptor) without inhibiting PR or GR transcriptional activities. EPI-001 selectively interacts with transactivation unit 5 (Tau-5) of the androgen receptor, which is essential for prostate cells to proliferate in the absence of androgens. EPI-001 is active against castration-resistant prostate cancer (CRPC) in xenografts.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description analytical standard |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?