Fortfahren mit
SML1807
SB-258719
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N,3-Dimethyl-N-[(1R)-1-methyl-3-(4-methyl-1-piperidinyl)propyl]benzenesulfonamide, SB 258719
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
CHF 370.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
off-white to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(S(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H30N2O2S/c1-15-8-11-20(12-9-15)13-10-17(3)19(4)23(21,22)18-7-5-6-16(2)14-18/h5-7,14-15,17H,8-13H2,1-4H3
InChI key
AGVNHDNTFYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-258719 is a selective and potent 5-HT7 antagonist. SB-258719 reverses the hypothermic effect of 5-CT in mice.
Selective and potent 5-HT7 antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0391S5192S1697
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
form
oil
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white to brown
color
white to beige
color
light yellow
color
white
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)