Fortfahren mit
SML1785
Landiolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [S-(R*,R*)]-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester hydrochloride, ONO 1101, ONO-1101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H39N3O8 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](COC(CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2)=O)O1.[H]Cl
InChI
1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
InChI key
DLPGJHSONYLBKP-IKGOIYPNSA-N
Biochem/physiol Actions
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity.
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity. New data shows that landiolol lacks pharmacochaperoning activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50787GF41231797GF42899147
Indium foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.8%
GF41231797
Indium
Indium foil, not light tested, 75x300mm, thickness 0.05mm, as rolled, 100%
GF42899147
Indium
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.8%
description
foil, not light tested, 75x300mm, thickness 0.05mm, as rolled, 100%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
99.8%
assay
100%
form
powder
form
-
form
foil
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)