Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 101.00 CHF 85.85 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 407.00 CHF 345.95 |
Über diesen Artikel
CHF 85.85
ListenpreisCHF 101.00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(C3=CC=NC=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C17H21N5S/c1-13-11-14(2)19-16(12-13)20-17(23)22-9-7-21(8-10-22)15-3-5-18-6-4-15/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20,23)
InChI key
ITLPIAAGIQAGRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?