Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 149.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 595.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Apcin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
InChI key
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| color white to beige | color white |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?