Fortfahren mit
SML1371
Prucalopride
≥98% (HPLC), 5-HT4 serotonin receptor agonist, powder
Synonym(e):
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-7-benzofurancarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 84.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Prucalopride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCN1CCC(NC(C2=CC(Cl)=C(N)C3=C2OCC3)=O)CC1
InChI
1S/C18H26ClN3O3/c1-24-9-2-6-22-7-3-12(4-8-22)21-18(23)14-11-15(19)16(20)13-5-10-25-17(13)14/h11-12H,2-10,20H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
ZPMNHBXQOOVQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity.
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity. 5-HT4 receptors are GPCRs that are expressed in the CNS and peripheral tissues. The receptor has a role in GI motility disorders such as irritable bowel syndrome and idiopathic constipation. Agonists are prokinetic and of potential use for disoroders of reduced motility. Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activities. Prucalopride has pK(i) values of 8.60 and 8.10 for the human 5-HT(4a) and 5-HT(4b) receptor, respectively, and at least 290-fold selectivity for 5-HT4 over other serotonin and dopamine receptors.
In healthy male individuals, prucalopride decreases the display of esophageal acid and promotes gastric emptying. It is effective, safe and shows good tolerance for the treatment of men with chronic constipation.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)