Fortfahren mit
11775
Canthaxanthin
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
Canthaxanthin (trans), β-Carotin-4,4′-dion, E 161g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Ab HEUTE lieferbarvonBuchs
CHF 152.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H52O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-187-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1898520
CHF 152.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Canthaxanthin, ≥95.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
InChI key
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
General description
Canthaxanthin (red diketocarotenoid or 4, 4′-diketo-β-carotene), is a common xanthophyll found naturally in microorganisms and marine organisms, as well as in certain animals. It acts as an antioxidant in living organisms. The potential antioxidant activity of canthaxanthin is due to the presence of conjugated double bonds in its structure. It finds applications in various fields including poultry, fishery, cosmetics, medicine, and pharmaceuticals. In food industries, canthaxanthin can be used as a coloring agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32993SML098294863
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light red to dark brown
color
brown to very dark red-brown
color
, pink to very dark purple
color
-
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)