Fortfahren mit
SML0922
NSC130813
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(6-Chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-phenol trihydrochloride, F06, NERI02
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27ClN4O2 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
572.35
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 121.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
NSC130813 blocks protein-protein interactions between XPF and ERCC1, two proteins involved in nucleotide excision repair (NER). The compound, NSC130813, blocks repair of DNA damage induced by platinum-based ctyotoxic drugs and DNA alkylating agents. NSC130813 synergistically potentiates cell death in cancer cell lines treated with cisplatin or mitomycin C.
NSC130813 is a Xeroderma Pigmentosa Group F (XPF) antagonist, inhibitor of nucleotide excision repair (NER) mechanism.
Other Notes
air sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2221SML2738SML0178
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)