Merck
SML0901
ML095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)-Ethanone hydrochloride, CID-25067483 hydrochloride, MLS-0315848 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.72
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase, with greater than 25-fold selectivity over tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) and intestinal alkaline phosphatase (IAP). The IC50 valuess of ML095 against PLAP, TNAP and IAP are 2.1, >100 and 53 μM, respectively.
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)