Fortfahren mit
SML0849
GKA50
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-[[3-[(1S)-2-Methoxy-1-methylethoxy]-5-[(1S)-1-methyl-2-phenylethoxy]benzoyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(c3ncc(cc3)C(=O)O)C(=O)c1cc(cc(c1)O[C@H](Cc2ccccc2)C)O[C@H](COC)C
InChI
1S/C26H28N2O6/c1-17(11-19-7-5-4-6-8-19)33-22-12-21(13-23(14-22)34-18(2)16-32-3)25(29)28-24-10-9-20(15-27-24)26(30)31/h4-10,12-15,17-18H,11,16H2,1-3H3,(H,30,31)(H,27,28,29)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OCBMECSFDVUYQN-ROUUACIJSA-N
Biochem/physiol Actions
GKA50 is a specific activator of glucokinase (EC50 = 0.03 μM). In mouse MIN6 insulin-secreting cells and rat pancreatic islet cells, GKA50 elicits a leftward shift in response to sub-maximal glucose concentrations as measured by insulin secretion and elevation of intracellular calcium levels.
GKA50 is a specific activator of glucokinase.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)