Fortfahren mit
SML0830
SNAP-94847
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-[1-[[4-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]methyl]-4-piperidinyl]-4-methylphenyl]-2-methyl-propanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 133.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 509.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H32F2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.57
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 133.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)Oc2ccc(cc2)CN3CCC(CC3)c4c(ccc(c4)NC(=O)C(C)C)C)F.Cl
InChI
1S/C29H32F2N2O2.ClH/c1-19(2)29(34)32-23-7-4-20(3)26(16-23)22-12-14-33(15-13-22)18-21-5-8-24(9-6-21)35-25-10-11-27(30)28(31)17-25;/h4-11,16-17,19,22H,12-15,18H2,1-3H3,(H,32,34);1H
InChI key
DEDUDFNRQKUBRH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1.
SNAP-94847 is a potent antagonist of the melanin-concentrating hormone receptor MCHR-1. SNAP-94847 displays anxiolytic and antidepressant activity, and reduces food intake in mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6617C223D0444
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid
description
≥95% (HPLC), film
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
film
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
H2O: >35 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white
color
colorless to white
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)