Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 115.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 452.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)NC(=O)NC2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C16H20F3N3O3/c1-2-14(23)22-9-7-12(8-10-22)21-15(24)20-11-3-5-13(6-4-11)25-16(17,18)19/h3-6,12H,2,7-10H2,1H3,(H2,20,21,24)
InChI key
AAJMQTLFRTZCJK-UHFFFAOYSA-N
Application
TPPU has been used as a soluble epoxide hydrolase (SEH) inhibitor to characterize its pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic properties in rodents. It has also been used as a SEH inhibitor to study its effects on 12,13-dihydroxy-9Z-octadecenoic acid (12,13-DiHOME) concentrations in nervous tissues.
Biochem/physiol Actions
TPPU is a potent sEH inhibitor (IC50 = 3.7 nM) that has been shown to have very favorable PK attributes in cynomolgus monkeys. sEH converts epoxyeicosatrienoic acids (EETs) to dihydroxyiecosatrienoic acids (DHETs), and sEH inhibitors display anti-inflammatory and anti-atherosclerotic effects.
TPPU is a potent sEH inhibitor.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color yellow to orange |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?