Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 67.00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 274.00 CHF 232.90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c([c](cc1CCCCCCC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
General description
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
Biochem/physiol Actions
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ s a modulator of swarm motility.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
Other Notes
Light sensitive
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) | description 98% |
| form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?