Fortfahren mit
362425
2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CON(OCH3)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CON(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2/c1-6(8-2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is a Weinreb amide.
Application
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide may be used in the preparation of:
  • 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity
  • 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide
  • α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signalling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51325325099624350
description
98%
description
98%
description
97%
description
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
39-41 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
chloro, amine
functional group
amine
functional group
amide
functional group
amide, chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)