Fortfahren mit
SML0683
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 478.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22F6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)