Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 108.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
InChI key
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?