Fortfahren mit
SML0404
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid
≥98% (HPLC), E1α pyruvate dehydrogenase modulator, powder
Synonym(e):
6,8-Bis[(phenylmethyl)thio-octanoic acid, CPI-613
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.59
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
InChI key
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Application
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been used as pyruvate dehydrogenase (PDH) inhibitor:
  • to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
  • to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
  • to validate basal respiration in tissue respirometry
Biochem/physiol Actions
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator that prevents cancer cells from metabolizing glucose for energy. 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been granted orphan drug status by the US FDA for pancreatic cancer.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid (CPI-613) is a lipoate analog. It acts as a mitochondrial disrupter by blocking the mitochondrial enzymes pyruvate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)