Fortfahren mit
SML0288
Nepafenac
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-3-benzoyl-benzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 296.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 296.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)Cc1cccc(c1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
InChI key
QEFAQIPZVLVERP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) that is routinely used in opthamology to control pain following cataract surgery.
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) used in opthamology.
Nepafenac, a prodrug of amfenac, is used in the treatment of diabetic retinopathy. It is metabolized to its active form through intraocular enzymatic hydrolysis. Nepafenac has a molecular weight of 254.28 kDa and effectively penetrates through the cornea. Its molecule structure enables nepafenac to possess better permeability. Nepafenac has a low inhibitory effect on cyclooxygenase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14603171460339Y0000455
Nepafenac United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1460317
Nepafenac
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nepafenac
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)