Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 115.00 CHF 97.75 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 457.00 CHF 388.45 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 97.75
ListenpreisCHF 115.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI key
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and of cyclin-dependent kinases (CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, CDK4/cyclin D1, CDK5/p35). Also, indirubin is a specific Aryl Hydrocarbon receptor (AHR) ligand.
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and specific AHR ligand.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?