Fortfahren mit
S8567
SU 4312
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Dimethylaminobenzylidenyl)-2-indolinone, 3-[[(4-Dimethyl­amino)phenyl]methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, E/Z mixture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 128.00
CHF 108.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 108.80
ListenpreisCHF 128.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(=O)Nc3ccccc23
InChI
1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-15-14-5-3-4-6-16(14)18-17(15)20/h3-11H,1-2H3,(H,18,20)/b15-11+
InChI key
UAKWLVYMKBWHMX-RVDMUPIBSA-N
Gene Information
human ... FLT1(2321)
Application
SU 4312 was used to study angiogenesis during development of zebrafish embryos.2
Biochem/physiol Actions
SU 4312 inhibits the neuronal NOS and exhibits neuroprotection against NO-mediated neurotoxicity. It might be effective in treatment of neurodegenerative disorders.1
SU 4312 is a vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor protein tyrosine kinase 1/2 and platelet derived growth factor (PDGF) receptor inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
This product is a mixture of the cis- and trans- isomers. The ratio is about 55:45 based on HPLC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8442SML1728SML1944
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
orange
color
yellow to yellow-orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)