Fortfahren mit
SML0189
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
Synonym(e):
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
CHF 97.75
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 457.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H47N5O4·H2SO4 · xH2O
Molekulargewicht:
711.87 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 97.75
ListenpreisCHF 115.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
Application
Indinavir sulfate salt hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Indinavir sulfate is an antiretroviral; HIV Protease Inhibitor
Indinavir sulfate is an antiviral HIV protease inhibitor.
Indinavir sulfate suppresses the replication of HIV and is an important component of antiretroviral therapy for initial treatment of HIV infection. It is known to cause renal and urologic toxicity.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6196S4317C5976
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)