Fortfahren mit
SML0180
Aceclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl acetate hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 71.90
CHF 61.11
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
CHF 237.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
228-071-5
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 61.11
ListenpreisCHF 71.90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
Application
Aceclidine hydrochloride may be used in muscarinic acetylcholine receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Aceclidine is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor partial agonist that is effective in reducing intraocular pressure.
Muscarinic receptor partial agonist
Aceclidine at a concentration of 5 and 50 μg is capable of enhancing the outflow facility, following ciliary muscle disinsertion.
Aceclidine hydrochloride is a parasympathomimetic drug with weak anticholinesterase activity. It acts on cholinergic nerve-endings, lowers intraocular pressure and potent therapeutic agent for open-angle glaucoma.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1396
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)