Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 122.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 511.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
Application
MEGX has been used in an approach to improve the yield of N-dealkylated lidocaine.
Biochem/physiol Actions
Lidocaine metabolite
Monoethylglycinexylidide (MEGX) is an active metabolite of lidocaine.
MEGX is generated by hepatic cytochrome P-450 system upon oxidative de-ethylation. Measurement of MEGX by immunoassay contributes to liver function test. MEGX possesses antiarrhythmic action and therefore extends lidocaine effect.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description analytical standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?