Fortfahren mit
S5022
Natriumnitrat
≥99.0%, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Chilesalpeter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 109.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-554-3
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
water: soluble 2 g/10 mL, colorless
CHF 109.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 2 g/10 mL, colorless
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sodium salt promoted the generation of nano zero valent iron by carbothermal reduction: For activating peroxydisulfate to degrade antibiotic.: This study investigates the role of sodium nitrate in enhancing the generation of nano zero-valent iron, a critical component for activating peroxydisulfate in antibiotic degradation processes, showcasing its potential in environmental remediation technologies (Xue C et al., 2024).
  • Fabricating Precise and Smooth Microgroove Structures on Zr-Based Metallic Glass Using Jet-ECM.: Although indirectly related, the inclusion of sodium nitrate in the electrolyte solution for jet electrochemical machining (ECM) demonstrates its utility in improving manufacturing processes for precision engineering (Li D et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221341S817071755
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
solubility
water: soluble 2 g/10 mL, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumnitrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)