Fortfahren mit
S4526
Salinomycin
from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC), powder, MDRP-1 inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H70O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
751.00
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
258-290-1
Assay:
≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salinomycin, from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC)
biological source
Streptomyces albus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
mp
112.5-113.5 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(O)=O
InChI
1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-/m0/s1
InChI key
KQXDHUJYNAXLNZ-XQSDOZFQSA-N
General description
Chemische Struktur: Polyether
Application
Salinomycin wurde als Standard bei der Entwicklung der LC-MS/MS-Methode zum Nachweis von Kokzidiostatika-Rückständen in Eier- und Muskelproben verwendet.[1] Darüber hinaus wurde es zum Ausschließen von CD44+CD24- mesenchymal-artigen Subpopulationen in Mammakarzinomen eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Das von Streptomyces albus produzierte Salinomycin ist ein Carboxylpolyether‐Ionophor mit antibiotischer und krebshemmender Wirkung. Es induziert u. a. bei Brust-, Lungen-, Magenkrebs, Leukämie und Osteosarkomen den Zelltod mancher Krebszellen. Salinomycin hemmt das Multidrug Resistance Protein 1 und induziert die Apoptose durch die Generierung von reaktiven Sauerstoffspezies, die DNA-Schäden und die Inaktivierung von Stat3 verursachen.[3][4] Die Verwendung von Salinomycin als Antibiotika führt zu einer geringeren Spermatozoenzahl und -motilität sowie zu einer erhöhten Steroidogenese bei Mäusen.[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V363994675V0627
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Streptomyces albus
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
mp
112.5-113.5 °C (lit.)
mp
-
mp
187-190 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salinomycin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)