Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 138.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97%
CHF 138.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1SC(=O)c2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO6S/c1-22-15(18)13-4-2-3-5-14(13)24-16(19)12-8-6-11(7-9-12)10-23-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
JDIVRBDMTYQVOK-UHFFFAOYSA-N
Application
SE 175 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
An organic nitrate compound that acts as an NO donor in vivo following reductive transformation of the nitrate group to nitric oxide.
SE 175 is a nitrate compound that belongs to the same class as nitroglycerine. It acts as a vasodilator and has clinical use in the treatment of angina. NO donors also confer neuroprotection and relieve neuropathic pain.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay >97% | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/285/524/99543643-31d0-4c4f-b8da-9b1f872868ad/640/99543643-31d0-4c4f-b8da-9b1f872868ad.png)