Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
rabbit
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenspecies reactivity
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Rabbit NCAM-1 (CD56)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?