Merck
RAB1340
Human CD42b ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... GP1BA(2811)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GP1BA(2811)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)