Fortfahren mit
PROTRA
ProteoPrep® Reduction and Alkylation Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
CHF 95.20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
CHF 95.20
ListenpreisCHF 112.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
≥1 yr (when stored at 2-8°C)
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The ProteoPrep Reduction & Alkylation Kit contains the necessary reagents to conveniently reduce and alkylate disulfide binds in preparation for 2D gel electrophoresis. These reagents are compatible with chaotropic extraction reagents and are conveneintly packaged to save time and increase efficiency. The kit contains five vials of both the reducing agent, tributylphosphine (TBP), and the alkylating agent, iodoacetamide.
Features and Benefits
  • Tributylphosphine is supplied safely as a 200 mM solution in N-methyl-2-pyrrolidine
  • Reduction and alkylation of protein samples increase 2D spot resolution
  • Conveniently packaged components save time and increase efficiency
  • Compatibility with chaotropic extraction reagents simplifies sample preparation
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTBAPROTMEMPROTTOT
shelf life
≥1 yr (when stored at 2-8°C)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)