Fortfahren mit
PP0540
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Synonym(e):
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 608.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
CHF 608.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
(O-linked)
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Preparation Note
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK175MAK226MAK227
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
conjugate
(O-linked)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Centrifugal Filter Unit
    SDB
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)