Direkt zum Inhalt
P8749
Psammaplin A
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
Bisprasin, N,N"-(dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[3-bromo-4-hydroxy-a-(hydroxyimino)-benzenepropanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24Br2N4O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
664.39
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C(\Cc1ccc(O)c(Br)c1)C(=O)NCCSSCCNC(=O)C(\Cc2ccc(O)c(Br)c2)=N/O
Biochem/physiol Actions
Psammaplin A is an antibiotic, anti-tumor, DNA methyltransferase inhibitor.
Psammaplin A is an antibiotic, anti-tumor, DNA methyltransferase inhibitor. It is a bromotyrosine-derived, symmetrical conjugate of cystamine, which was first isolated from the Psammaplinaplysilla sponge. Psammaplin A impedes angiogenesis as well as bacterial and tumor cell growth. Psammaplin A inhibits the activities of several key enzymes in prokaryotic and eukaryotic systems including those involved in epigenetic control of gene expression, DNA replication, angiogensis, and microbial detoxification.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)