Merck
P8541
Kaliumsulfat
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
K2SO4, sulphate of potash
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-915-5
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 10/150 g/mL, clear
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (titration)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 10/150 g/mL, clear
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)