Unterstützung erhaltensterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll® has been used in the density gradient centrifugation isolation of intact chloroplasts from green alga, decidual stromal cells and distinct populations of rooster sperm.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird bei der Zellseparation und bei der Isolierung von Organellen eingesetzt.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird zur Herstellung nicht-toxischer, niedrigviskoser, niedrigosmolarer Dichtegradienten verwendet, die zur Isolierung von Zellen, Organellen und Viren eingesetzt werden können. Es wurde zur Trennung von Vesikeln der inneren und äußeren Membran von E. coli verwendet. Percoll ist isoosmotisch über den gesamten Gradienten, nicht toxisch und einfach aus dem aufgereinigten Material zu entfernen.
Percoll is used in plant research for protoplast and organelle (chloroplast, mitochondria) separation.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?