Fortfahren mit
P6402
Perphenazin
Synonym(e):
4-[3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-propyl]-1-piperazinethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 161.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26ClN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-381-5
MDL number:
Form:
powder
CHF 91.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Perphenazine is an antipsychotic drug used in treating schizophrenia. It modulates antioxidant levels and helps in the management of oxidative injury in schizophrenia. However, it is less effective than the clozapine drug group in improving response to oxidative injury.
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor antagonist; α-adrenergic receptor antagonist and σ-receptor agonist; phenothiazine antipsychotic. Inhibits glutamate dehydrogenase in vitro.
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP422PHR3079P0550000
Perphenazin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP422
Perphenazin
Perphenazin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0550000
Perphenazin
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), OPRS1(10280)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perphenazin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review