Merck
P5641
Polyoxyethylen (20)oleylether
Synonym(e):
Brij® 98, Brij® 99, C18-1E20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
General description
Polyoxyethylene (20) oleyl ether is a non-ionic surfactant which can be used as structure-directing agents.
Application
Polyoxyethylene (20) oleyl ether has been used in a study to assess its effect on the transport of ibuprofen across rat skin. It has also been used in a study to investigate novel potential carriers for non-invasive drug delivery.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)