Fortfahren mit
P4083
Penicillin−Streptomycin−Neomycin-Lösung, stabilisiert
liquid, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Pen-Strep-Neo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 28.40
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
CHF 28.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Penicillin−Streptomycin−Neomycin-Lösung, stabilisiert, formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Penicillin-Streptomycin-Neomycin -Lösung, stabilisiert, wird zum Eintauchen des Alignatgerüsts zur Desinfektion verwendet. Es wird auch als Zellkulturmedienergänzung eingesetzt, um die Bakterienverunreinigung zu kontrollieren.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Dieses Produkt wirkt auf drei Arten: Pencillin hemmt die bakterielle Zellwandsynthese. Streptomycin hemmt die Prokaryoten-Proteinsynthese, indem es den Übergang vom Initiationskomplex zum kettenverlängernden Ribosom hemmt und dadurch eine Fehlcodierung verursacht. Neomycin hemmt die Initiation und Elongation während der Proteinsynthese.
Other Notes
Dieses Produkt wurde so formuliert, dass es 5.000 Einheiten Penicillin, 5 mg Streptomycin und 10 mg Neomycin je ml enthält und gelöst ist.
20 ml, 100 ml
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1146G6784P4458
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes, cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, is this product typically used as is (i.e. undiluted) in cell culture?
    1 answer
    1. P4083 is provided as 100x and suggested working concentration is 1:100 (10 mL per L).