Fortfahren mit
P3252
6-Phenyl-2-Thiouracil
≥95%
Synonym(e):
2-Mercapto-6-phenyl pyrimidine-4-ol, 6-Phenylthiouracil, Fenucil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 212.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.25
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
253-227-4
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
CHF 212.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
Oc1cc(nc(S)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
InChI key
XEKNACRTWJHOCE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Phenyl-2-thiouracil is a thyreostatic (thyroid hormone) agent that may be used as a reference material in thyreostatic drug separation and detection technologies such as capillary electrophoresis, HPLC, or gas chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0643M6502M4002
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Phenyl-2-Thiouracil
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)