Fortfahren mit
M6502
6-Methylpurin
≥99%
Synonym(e):
MeP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.80
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 327.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-903-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 94.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
237-238 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpurine (MeP) is a toxic adenine analog used as a bisubstrate inhibitor of enzymes that bind adenosyl moieties and which may become phosphorylated to levels that inhibit RNA and protein synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9756B6506C9510
description
≥99%
description
≥99% (GC)
description
≥99%
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)