Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
Application
- wird als Komponente von BACTEC plus aerob / F-Medium oder Blutnährmedien zum Herabsetzen der Barriere für das Bakterienwachstum eingesetzt
- wird zum Hemmen der Aktivität des klassischen Wegs (CP) und alternativen Wegs (AP) eingesetzt
- kann bei der Herstellung von bifunktionellen/polymeren Komposit-Gel-Beads zum Entfernen von kationischen Farbstoffen eingesetzt werden
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description BioUltra | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition (Tightly closed. Dry.) | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| color yellow | color - | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyanetholsulfonsäure Natriumsalz
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?