Merck
P1485
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 40 mL
Synonym(e):
885302-0040
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
CHF 125.00
CHF 125.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
working volume
40 mL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P0485P1610P0610
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
40 mL
working volume
2 mL
working volume
100 mL
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)