Fortfahren mit
P127
(+)-Pentazocine
solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
InChI key
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
σ receptor agonist; active enantiomer of pentazocine.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds, Approved Drugs, and Drug Candidates, click here.
Preparation Note
A 10 mM solution of (+)-pentazocine is prepared by warming 28.5 mg of (+)-pentazocine free base in 2 mL of 0.1N HCl with shaking or sonication. When all solids have dissolved, the solution is cooled to room temperature and diluted with 10 mL of pH 7 buffer. Solutions should be freshly prepared, since cooling below room temperature may result in precipitation.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Photosensitive
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)