Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.10
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-512-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI key
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-threonine is an amino acid derivative.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?