Fortfahren mit
MSPS001
SILu™Pep Glucagon
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 207.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
CHF 207.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
General Description
SILu™Pep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSPS003MSPS002MSPS004
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
off-white
color
off-white
color
off-white
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)