Fortfahren mit
M8158
Moxalactam Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 216.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 700.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N6Na2O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.44
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
265-288-4
MDL number:
CHF 216.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
General description
Chemical structure: β-lactam
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C703946616C7912
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
agriculture
application(s)
clinical testing
application(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)