Fortfahren mit
M5895
D-(+)-Maltose Monohydrat
≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 499.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 942.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-716-5
Beilstein/REAXYS Number:
93798
MDL number:
CHF 499.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% glucose, ≤1.0% maltotriose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
102-103  °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
D-(+)-Maltosemonohydrat ist ein Disaccharid (Zweifachzucker), der aus zwei α-d-Glukosemolekülen besteht, die über α(1→4)-Glykosidbindungen verbunden sind. Sichtbare Molvolumina von D-(+)-Maltosemonohydrat wurden mittels Dichtemessexperiment in Wasser und Guanidinhydrochloridlösung untersucht.
Application
D-(+)-Maltosemonohydrat ist als Reagenz für folgende Untersuchungen geeignet:
  • Zellkulturstudien,
  • Insekten-Zellkulturstudien.
  • Zur Untersuchung von Glasübergangstemperaturen und Phasenbeziehungen für mehrere Saccharid-Wasser-Systeme.
  • Als Nährmedienergänzung im modifizierten LB-Medium (LBM) für Stämme von E. coli.[1]
Es kann als Standard in den α-Amylase- und Invertase-Assays verwendet werden.[2]
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63418M2250PHR1497
biological source
potato
biological source
-
biological source
corn
biological source
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
180 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Maltose Monohydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)