Fortfahren mit
M2154
Medium 199
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
M199 Medium, TCM 199
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 57.40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 57.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Medium 199, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7.0-7.6 (25 °C, 209 g/L)
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Application
Medium 199 wird wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren von Pansenepithelzellen aus einjährigen Speckle-Park-Färsen[1]
  • als Komponente von Reifungsmedium zum Inkubieren von Cumulus-Oozyten-Komplexen (COC) aus Rinderovarien[2]
  • als Komponente von DMEM-Mischung )Dulbeccos Modified Eagle Medium) zum Erhalten von Kardiomyozyten aus neugeborenen Ratten (NCM)[3]
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,1 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3769M2520M0393
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)