Fortfahren mit
L6004
Lincomycin -hydrochlorid
≥90% (TLC)
Synonym(e):
Lincocin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34N2O6S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.00
UNSPSC Code:
51284507
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-726-7
Beilstein/REAXYS Number:
4171650
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
potency
800-900 units per mg
color
white to faint yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Lincomycin hydrochloride is an antibiotic used to study the inhibition of protein synthesis, bacterial antibiotic resistance, and protein and surfactant binding [1][2] It is produced by Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis.
Biochem/physiol Actions
Lincomycin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Lincosamide, welches Quervernetzungen in der Peptidyltransferase-Loop-Region der 23S rRNA erzeugt.
Wirkmechanismus: inhibiert die bakterielle Proteinsynthese
Antimicrobielles Spektrum: Gram-positive Bakterien.
Preparation Note
This product is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear, colorless solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62143L2774BP215
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥90% (TLC)
assay
96.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O)
solubility
-
potency
800-900 units per mg
potency
-
potency
800-900 units per mg
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lincomycin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)