Fortfahren mit
KCQS08
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™, ROX Low™
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
Synonym(e):
KiCqStart® One Step Probe RT-qPCR Readymix™
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 800.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 800.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
light blue
input
purified RNA
compatibility
ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI QuantStudio, ABI ViiA 7, Agilent AriaMx, Douglas Scientific IntelliQube, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ ist ein gebrauchsfertiger, hochempfindlicher Master-Mix zur quantitativen Reverse-Transkriptase-PCR (RT-qPCR) von RNA-Templates mittels Hybridisierungssonden-Nachweischemikalien wie z. B. TaqMan® 5′-Hydrolysesonden bei Einsatz von Echtzeit-PCR-Systemen (Informationen zur Auswahl der geeigneten Reagenz für Ihre Maschine finden Sie im Abschnitt zur Gerätekompatibilität). Erststrang-cDNA-Synthese und PCR-Amplifikation werden im selben Röhrchen durchgeführt, ohne dass das Röhrchen zwischen den Verfahren geöffnet werden muss. Es eignet sich ideal zur hochempfindlichen Quantifizierung von RNA-Viren oder niedrig abundanten RNA-Zielen sowie für Genexpressionsstudien mit hohem Durchsatz. Das System wurde so optimiert, dass es bei der RT-PCR maximale Effizienz, Sensitivität und Spezifität mit geringeren Reaktionsvolumen und kürzeren Durchlaufzeiten aufweist.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ enthält alle zur RT-qPCR benötigten Bestandteile mit Ausnahme von RNA-Template und RNA-Sonde. Es ist mit allen doppelt markierten Sondenchemikalien kompatibel. Die reverse Transkriptase ist ein modifiziertes M-MLV mit reduzierter RNase-H-Aktivität und verbesserter Aktivität und Stabilität bei hohen Temperaturen. Der Einsatz hoher Temperaturen (50 bis 55 °C) beim Erststrangschritt der einstufigen RT-qPCR führt zu einer höheren Spezifität für das Primer-Annealing und zu einer Unterbrechung der RNA-Sekundärstruktur, die die cDNA-Synthese beeinträchtigen kann.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ ist höchst resistent gegenüber PCR-Hemmern. Ein wichtiger Bestandteil von ReadyMix™ ist eine hochreine, hochprozessive und wärmebeständige DNA-Polymerase, die mit hochaviden monoklonalen Antikörpern kombiniert ist. Dadurch wird ein extrem starker automatischer Heißstart erzielt, der die Möglichkeit von Primer-Dimeren und anderen nichtspezifischen PCR-Artefakten stark reduziert. Die hellblaue Farbe des Inertfarbstoffs vereinfacht die Mischung der Reagenzien in weißen oder farblosen Platten und trägt dazu bei, Pipettier- und Mischfehler zu reduzieren. Der Farbstoff hat keinen Einfluss auf die qPCR-Leistung oder die Stabilität des Produkts.
Application
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und die Korrektur optischer Variationen zwischen den Wells. Es ist äußerst wichtig, das geeignete qPCR-Reagenz für Ihr spezifisches Gerät zu wählen. KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ enthält keinen internen Referenzfarbstoff. Kompatible Geräte sind u. a.:
  • Applied Biosystems® 7500
  • Applied Biosystems 7500 Fast
  • Applied Biosystems ViiA 7
  • Applied Biosystems QuantStudio
  • Agilent® AriaMx
  • Douglas Scientific IntelliQube
  • QIAGEN® Rotor-Gene® Q
  • Stratagene Mx3000P®
  • Stratagene Mx3005P®
  • Stratagene Mx4000™
Features and Benefits
  • Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
  • Hocheffiziente und empfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse
  • Wenig bis keine Optimierung erforderlich
Other Notes
2x Reaktionspuffer mit dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Magnesiumchlorid, reverser Transkriptase, RNase-Inhibitorprotein, Heißstart-DNA-Polymerase, ROX-Referenzfarbstoff, blauem qPCR-Inertfarbstoff und Stabilisatoren
Verpackung:
500 Reaktionen* = 5 x 1-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Legal Information
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
Mx3000P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx3005P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx4000 is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KCQS07KCQS09KCQS02
description
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
description
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
description
with ROX for ABI instruments
description
with ROX™ for ABI instruments
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
compatibility
ABI ViiA 7, Agilent AriaMx, ABI 7500, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, ABI 7500 Fast, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, ABI QuantStudio, Strategene Mx4000, Douglas Scientific IntelliQube
compatibility
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Bio-Rad CFX96, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Bio-Rad MJ Opticon, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Bio-Rad MJ Opticon 2, Illumina Eco qPCR, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad CFX384, Roche LightCycler 480, Bio-Rad MJ Chromo4, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
compatibility
ABI 7900 HT , ABI 7300, ABI StepOnePlus, ABI 7000, ABI 7700, ABI 5700, ABI 7900 HT Fast
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI StepOne, for use with ABI 7900 HT Fast, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI 7000
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
input
purified RNA
input
purified RNA
input
purified RNA
input
purified DNA
feature
hotstart, dNTPs included
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this product work on the cfx96 biorad?
    1 answer
    1. No, this product is not tested for use on the CFX96 Biorad system, but there is a different KiCqStart mix - KCQS07, which is compatible with the CFX96 instrument.