Fortfahren mit
K3769
KW-3902
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-dipropyl-8-(3-noradamantyl)xanthine, 8-(Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,7-dihydro-1,3-dipropyl-1H-purine-2,6-dione, MK-7418, Rolofylline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 155.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL, soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)[C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@@H]3C5)C4
InChI
1S/C20H28N4O2/c1-3-5-23-16-15(17(25)24(6-4-2)19(23)26)21-18(22-16)20-10-12-7-13(11-20)9-14(20)8-12/h12-14H,3-11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-,13+,14-,20-
InChI key
PJBFVWGQFLYWCB-OYEQCZOJSA-N
Biochem/physiol Actions
KW-3902 is an A1 adenosine receptor antagonist and is over 800 fold more selective for an A1 receptor versus the A2A receptor.
KW-3902 is an A1 adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0422SML0366SML1142
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)